주요 문서
Z324671
Sigma-Aldrich
BRAND® SILBERBRAND ETERNA mixing cylinders
volume 500 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
PE stopper
조인트
joint ST/NS34/35
특징
subdivision 5 mL
제조업체/상표
BRAND
높이
395 mm
용적
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Mixing cylinders according to DIN 12 685-1, class B, short graduation marks. Made from Duran®, calibrated to contain (TC, In). With hexagonal base. Eterna graduations and inscriptions in amber in diffusion stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods.
기타 정보
BR33954 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
프로토콜
This page contains detailed information on working with and handling graduated and mixing cylinders.