주요 문서
Z308692
Quickfit® conical flasks
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/23
동의어(들):
FE50/1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
conical flask
flat bottom
조인트
joint: ST/NS14/23
무균
non-sterile
특징
closure type Standard Taper Joint
without cap
포장
case of 5
제조업체/상표
Quickfit FE50/1
재고 정보
not available in USA and Canada
용량
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With ground-glass socket for general use. Not suitable for vacuum use.
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z308692-1EA4061832830377
Z308692-5EA4061826686928