material
borosilicate glass
conical flask
flat bottom
조인트
joint: ST/NS14/23
무균
non-sterile
특징
closure type Standard Taper Joint
without cap
포장
case of 5
제조업체/상표
Quickfit FE25/1
재고 정보
not available in USA and Canada
용량
25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With ground-glass socket for general use. Not suitable for vacuum use.
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.