주요 문서
Z324205
BRAND® SILBERBRAND ETERNA measuring cylinder
volume 500 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass 3.3
특징
subdivision 5 mL
제조업체/상표
BRAND
부피 측정 범위
500 mL
높이
365 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Measuring cylinder, tall form. Class B, to DIN EN ISO 4788. Short graduation marks. Made from DURAN®, calibrated to contain (TC, In). With spout and hexagonal glass base. Graduations and inscriptions in ETERNA amber diffusion stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods.
기타 정보
BR31954 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
프로토콜
This page contains detailed information on working with and handling graduated and mixing cylinders.