Key Documents
WH0002765M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GML antibody produced in mouse
clone 5F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-GPI anchored molecule like protein, Anti-LY6DL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
5F4, monoclonal
형태
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG1κ
GenBank 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... GML(2765)
면역원
GML (NP_002057, 48 a.a. ~ 158 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
CPYHIRRCMTISIRINSRELLVYKNCTNNCTFVYAAEQPPEAPGKIFKTNSFYWVCCCNSMVCNAGGPTNLERDMLPDEVTEEELPEGTVRLGVSKLLLSFASIIVSNILP
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
법적 정보
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable