주요 문서
VIV102008
SynVivo SynRAM 3D Inflammation model chip, IMN2 radial configuration
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
60104506
NACRES:
NA.84
포장
case of 1 ea
제조업체/상표
SynVivo 102008
저장 온도
room temp
일반 설명
SynRAM Inflammation model chip - Barrier type: Pillars, Distance between pillars: 8 μm, Barrier height: 3 μm, Travel/barrier width: 50 μm, Outer Channel width: 200 μm, Device depth: 100 μm. This chip is used to create the SynRAM inflammation model in monoculture or co-culture configurations
결합
LInk to Publications
application text
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)