Merck
제품세포 배양 및 분석3D 세포 배양3D 세포 배양을 위한 스캐폴드
3D 세포 배양을 위한 스캐폴드
세포는 무작위로 배향된 나노섬유 스캐폴드(Z694495)에서 성장했을 때 생리학적으로 유사한 형태를 나타냅니다.
in vivo 포유류 세포는 복잡한 3차원(3D) 환경에서 성장합니다. 세포를 둘러싸고 있는 세포외기질(ECM)의 모양과 화학적 조성은 많은 생리학적 반응을 주도할 수 있습니다. 전통적인 세포 배양 기술 및 프로토콜은 일반적으로 유리 또는 폴리스티렌으로 구성된 2차원(2D) 표면에서 수행됩니다. 2D 방법이 접근 가능하고 편리하지만, 2D 조건에서 배양된 세포를 연구하는 경우 여러 인공물이 발생할 수 있음이 문서로 입증되었습니다. 발전된 세포 배양 방법 및 프로토콜은 in vitro 3D 환경에서 세포를 배양하기 위해 개발되었습니다.
3차원 환경에서 세포의 성장을 촉진하는 도구는 일반적으로 비스캐폴드 및 스캐폴드 기반 기술로 분류됩니다. 3D 세포 배양을 위한 잘 확립된 접근 방식은 일반적으로 생리학적 세포외기질(ECM)을 모방하도록 배열된 생체폴리머로 구성된 구조적 스캐폴드에서 세포를 성장시키는 것입니다. 이러한 스캐폴드는 일반적으로 기존의 세포 배양 작업공정에 편리하게 포함될 수 있는 삽입물로서 설계됩니다. 다른 예에서, 3D 스캐폴드는 인공 장기 개발, 세포 제품을 대량 생산하기 위한 생물반응기 확립 또는 실험실 재배 또는 배양된 육류 개발과 같은 복잡한 조직공학 프로젝트의 시작점이 될 수 있습니다. 애플리케이션을 위해 자사가 제공하는 3D 세포 스캐폴드는 아래에 강조 표시되어 있습니다.
생리학적으로 관련된 세포 배양을 촉진하는 3D 세포 배양 스캐폴드
나노섬유 스캐폴드
나노섬유 세포 배양 접시, 멀티웰 플레이트 및 플레이트 삽입물은 2D와 3D 세포 배양 사이의 격차를 해소하도록 도움이 됩니다. 나노섬유는 광학적으로 투명하여 이미징 및 살아있는 세포, 세포 이동성의 실시간 정량화를 가능하게 합니다. 나노섬유는 in vivo 3D 구조를 재현하고 암 연구와 같이 이를 필요로 하는 애플리케이션을 위해 세포외 기질 단백질로 코팅될 수도 있습니다. 세포는 다운스트림 분석을 위해 나노섬유 스캐폴드에서 쉽게 회수할 수 있습니다.
나노섬유 스캐폴드에서 성장한 세포는 빠르게 확장하고 효율적으로 분화하는 것으로 입증되었으며 이 방법은 동물성 제품을 포함하는 지지 매트릭스의 잠재적 효과가 없습니다. 이로 인해 나노섬유는 IHC 및 줄기세포 애플리케이션에 최적입니다. 표준 플레이트 치수는 약물 발견 및 ADME/Tox 연구를 위한 고처리량 화합물 스크리닝을 위한 자동화 장비와 호환됩니다. 플레이트 또는 접시에서 정렬된 또는 무작위로 배향된 섬유를 선택하십시오.
콜라겐 스캐폴드
SpongeCol® 스캐폴드는 기둥 모양의 다공성 구조를 가진 콜라겐 스폰지입니다. 이러한 독특한 컬럼은 세포와 세포외 영양소가 모든 방향으로 흐르도록 하고 세포 부착을 위한 향상된 표면적을 제공하여 성장 및 이동을 촉진하는 다공성 네트워크를 제공합니다. 콜라겐 스폰지 스캐폴드는 세포 부착 및 증식을 지원하는 정제된 제I형 콜라겐으로 구성됩니다. SphereCol® 비드는 인간 섬유아세포 배양에서 추출한 정제된 제I형 인간 콜라겐으로 코팅되어 자연적인 세포 성장과 기능을 향상시킵니다.
폴리스티렌 및 폴리카프로락톤 스캐폴드
3D Biotek은 다양한 다공성 폴리스티렌 3D 삽입물 스캐폴드를 제조합니다. 폴리스티렌의 장점 중 하나는 세포 성장을 촉진하고 현미경 이미징을 위해 광학적으로 투명하다는 것입니다. 폴리카프로락톤(PCL) 스캐폴드는 3D 조직 배양을 위한 대체제를 제시합니다. PCL은 외과용 임플란트 제작에 사용되는 생분해성 폴리머입니다. 생분해성 특성으로 인해, 조직공학 애플리케이션에 적용 가능한 스캐폴드 소재이기도 합니다. PCL 3D 삽입물 스캐폴드는 줄기세포/조직공학 연구 요구 사항을 충족하기 위해 정밀하게 제어되는 다양한 다공성 구조로 생분해성입니다.
CellCrown™ 배양 삽입물
CellCrown™ 삽입물은 6, 12, 24, 48 또는 96웰 플레이트에 샘플을 고정하는 일회용 삽입물입니다. 조직 이외에도, 섬유, 호일, 멤브레인 및 직물을 웰의 안정적인 위치에 CellCrown™ 삽입물로 고정할 수 있습니다. 시료는 웰 벽과 삽입물 사이에 삽입된 피펫 팁에 의해 배지 교환 동안 웰의 제자리에 남아 있을 수 있습니다.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
하이라이트
비디오: Nanofiber Solutions