material
amber high-density polyethylene
포장
case of 72 ea
제조업체/상표
Nalgene DS2185-0008
용량
250 mL
용적
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Perform short-term general purpose laboratory and field applications with Thermo Scientific Nalgene Wide-Mouth HDPE Economy Bottles with Closure. These light-duty translucent bottles are a lightweight version of the original Nalgene bottle, bulk-packed for ultimate economy. Thinner-walled and more flexible than the Nalgene Lab Quality Bottles, they feature a wide mouth for easy filling and offer excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.