material
high-density polyethylene
natural
무균
sterile
포장
case of 980 ea
제조업체/상표
Nalgene 342002-9025
보틀(bottle) 용량
8 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Perform many small volume packing applications with Thermo Scientific Nalgene HDPE Diagnostic Bottles with Closure. Bottles can be used in test kits and are packed in shrink-wrapped SBS trays for easy handling. Trays can be used as an aid for machine fill-line loading. They come assembled with closures without a liner that can wrinkle.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.