항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
ONS.1A6, monoclonal
분자량
antigen ~55 kDa
종 반응성
hamster, chicken, human, bovine, rat, mouse
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:400 using cultured human breast adenocarcinoma cell line MCF-7
동형
IgG1
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TUBB4(10382)
mouse ... Tubb4(22153)
rat ... Tubb4(29213)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Immunocytochemistry (1 paper)
Immunofluorescence (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
생화학적/생리학적 작용
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.