Quality Level
특이 활성도
≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280 = 19.5)
분자량
heavy chain ~33 kDa
light chain ~5 kDa
UniProt 수납 번호
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
저장 온도
−20°C
유전자 정보
cow ... F2(280685)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
단위 정의
물리적 형태
분석 메모
기타 정보
억제제
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
문서
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.
프로토콜
Thrombin is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg–Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.