주요 문서
T4897
Sigma-Aldrich
Thrombin from rabbit plasma
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.61
생물학적 소스
rabbit plasma
양식
solid
특이 활성도
≥500 units/mg protein
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
rabbit ... F2(100009146)
단위 정의
Activity is expressed in NIH units obtained by direct comparison to a NIH Thrombin Reference Standard.
분석 메모
The NIH assay procedure uses 0.2 ml diluted plasma (1:1 with saline) as a substrate and 0.1 ml of thrombin sample (stabilized in a 1% buffered albumin solution) based on a modification of the method of Biggs. Only clotting times in the range of 15-25 seconds are used for determining thrombin concentrations.
기타 정보
View more information on thrombin at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.