주요 문서
SYNB135124
Synthware Desiccator with lid and ceramic plate
bottle O.D. 240 mm, clear borosilicate glass 3.3
동의어(들):
Synthware B135124, desiccator with Top Knob
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material:
clear borosilicate glass 3.3
material
clear borosilicate glass 3.3
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kemtech B135124
보틀 O.D.
240 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Desiccator, Clear, Id 240mm, Includes Lid & Ceramic Plate
애플리케이션
kemetch; synthware; desiccator
특징 및 장점
Organic Chemistry
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)