주요 문서
Z265225
Supelco
TLC saturation pads
size 20 cm × 20 cm
동의어(들):
Thin Layer Chromatography Conditioning Pads
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
NACRES:
NC.07
포장
pkg of 100 ea
제조업체/상표
Analtech 8124
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
크기
20 cm × 20 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Placement of pads with solvent in the development chamber helps to assure rapid and uniform saturation of the atmosphere with solvent vapor. Pads improve reproducibility and reduce "edge effects".
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)