재조합
expressed in HEK 293 cells
분석
>95% (SDS-PAGE)
양식
lyophilized
분자량
~35 kDa by SDS-PAGE
포장
pkg of 50 μg
저장 조건
avoid repeated freeze/thaw cycles
불순물
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
색상
white
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... TNFRSF12A(51330)
일반 설명
TWEAK is a cytokine that controls proliferation, migration, differentiation, apoptosis, angiogenesis and inflammation. TWEAK binds to Fn14, a highly inducible cell-surface receptor that is linked to several intracellular signalling pathways, including the nuclear factor-B (NF-kappaB) pathway. The TWEAK-Fn14 axis plays a beneficial role in tissue repair following acute injury and may contribute to cancer, chronic autoimmune diseases and acute ischaemic stroke.
물리적 형태
Lyophilized from PBS.
재구성
Reconstitute with 50 μL deionized water.
기타 정보
The extracellular region of human FN14 (aa 28-75) is fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.