분석
≥95% (HPLC)
양식
lyophilized powder
분자량
4771.36
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
생화학적/생리학적 작용
The 39 amino acids of PDKtide peptide sequence (KTFCGTPEYLAPEVRREPRILSEEEQEMFRDFDYIADWC) is derived from two human proteins: residues 1-14 are based on AKT1 (307-320) and residues 16-39 are based on PKN2/PRK2 (961-984).
서열
KTFCGTPEYLAPEVRREPRILSEEEQEMFRDFDYIADWC
재구성
Reconstitute in 25 mM Tris-HCl, pH 7.5 solution to a final concentration of 1mg/mL.
저장 및 안정성
Store diluted product in aliquots at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.