재조합
expressed in HEK 293 cells
양식
frozen liquid
분자량
18 kDa
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... TNFSF4(7292)
일반 설명
Human OX40L, also known as tumor necrosis factor ligand superfamily member 4, TNFSF4, and CD252, GenBank Accession No. NM_003326, a.a. 51-183 with a N-terminal His-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 18kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
물리적 형태
Aqueous solution
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)