SRP0236
PI3 kinase (p110d/p85a) Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
동의어(들):
PI3-kinase p110 subunit delta, PIK3CD, Phosphoinositide-3-kinase, catalytic, delta, ptdIns-3-kinase subunit p110-δ
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
human
재조합
expressed in baculovirus infected insect cells
분석
≥80% (SDS-PAGE)
양식
aqueous solution
특이 활성도
≥1.1 pmol/min-μg
분자량
146 kDa (p110δ)
83.5 kDa (p85α)
포장
pkg of 20 μg
농도
>0.02 mg/mL
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... PIK3CD(5293)
일반 설명
애플리케이션
단위 정의
물리적 형태
제조 메모
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Glucose metabolism is regulated by the opposing actions of insulin and glucagon. Insulin is released from pancreatic ß cells in response to high blood glucose levels and regulates glucose metabolism through its actions on muscle, liver, and adipose tissue.