SML4074
Trabectedin
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(1′R,6R,6aR,7R,13S,14S,16R)-6′,8,14-Trihydroxy-7′,9-dimethoxy-4,10,23-trimethyl-19-oxo-3′,4′,6,7,12,13,14,16-octahydrospiro(6,16-(epithiopropanooxymethano)-7,13-imino-6aH-1,3-dioxolo(7,8)isoquino(3,2-b)(3)benzazocine-20,1′(2′H)-isoquinolin)-5-yl acetate, 1′R,6R,6aR,7R,13S,14S,16R)-5-(Acetyloxy)-3′,4′,6,6a,7,13,14,16-octahydro-6′,8,14-trihydroxy-7′,9-dimethoxy-4,10,23-trimethylspiro[6,16-(epithiopropanoxymethano)-7,13-imino-12H-1,3-dioxolo[7,8]isoquino[3,2-b][3]benzazocine-20,1′(2′H)-isoquinolin]-19-one, ET-743, Ecteinascidin 743
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
CC(C1=C2OCO1)=C(OC(C)=O)C3=C2[C@H](CO4)N([C@@H](O)[C@H]5N(C)[C@@H]6C7=C(C5)C=C(C)C(OC)=C7O)C6[C@H]3SC[C@@]8(C4=O)NCCC9=C8C=C(OC)C(O)=C9
InChI
1S/C39H43N3O11S/c1-16-9-20-10-22-37(46)42-23-13-50-38(47)39(21-12-25(48-5)24(44)11-19(21)7-8-40-39)14-54-36(30(42)29(41(22)4)26(20)31(45)32(16)49-6)28-27(23)35-34(51-15-52-35)17(2)33(28)53-18(3)43/h9,11-12,22-23,29-30,36-37,40,44-46H,7-8,10,13-15H2,1-6H3/
InChI key
PKVRCIRHQMSYJX-CXIMGACLSA-N
생화학적/생리학적 작용
Trabectedin is an alkylating drug that binds guanine residues in the minor groove of DNA, causing RNA polymerase II arrest, interfering with transcription and DNA repair pathways. It is anti-proliferative, a potent anticancer agent that has been approved to treat advanced soft tissue sarcoma and is being investigated for treatment of multiple other cancers.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.