주요 문서
SML3910
Sigma-Aldrich
Yoda2
≥98% (HPLC)
동의어(들):
KC289, Potassium 4-(5-((2,6-dichlorobenzyl)thio)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzoate, Yoda1 Analog KC289
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H9Cl2KN2O2S2
Molecular Weight:
435.39
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
저장 온도
2-8°C
생화학적/생리학적 작용
Highly selective and potent agonist Piezo1, analog of Yoda1.
Yoda2 is a highly selective analog of Piezo1 agonist Yoda1 that exhibits improved potency, selectivity, solubility, stability, and efficacy.
주의사항
Hygroscopic
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)