분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC5(CCN(CC5)C)C[n]1cnc(c1c3c4c([nH]cc4)ncc3)c2ncc(cc2)F
InChI key
SWOIFXHMBKFCRM-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
MU1742 is an orally active, potent and selective casein kinase 1 inhibitor (CK1α/δ/ε IC50 = 7/6/28 nM; p38α IC50 >3 μM) with high kinome-wide selectivity. MU1742 inhibits CLL19-induced chemotaxis (IC50 = 200 nM; MEC1 cells) and CK1δ/ε-dependent DVL3 phosphorylation (IC50 = 200 nM post 18h treatment; HL60 cells) in cultures and in lung tissue in mice in vivo (5h post 100 mg/kg p.o. using HCl salt form).
Orally active, potent and selective casein kinase 1 (CK1, CKI) inhibitor in vitro and in vivo.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.