SML3234
GSK778 Hydrochloride
≥98% (HPLC)
동의어(들):
4-{2-(Methoxymethyl)-1-[(R)-1-phenylethyl]-8-[(S)-pyrrolidin-3-ylmethoxy]-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-7-yl}-3,5-dimethylisoxazole Hydrochloride, iBET-BD1 Hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C30H33N5O3 · xHCl
Molecular Weight:
511.61 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@H](C1=CC=CC=C1)N2C(COC)=NC3=C2C(C=C4OC[C@@H]5CNCC5)=C(N=C3)C=C4C6=C(C)ON=C6C
InChI
1S/C30H33N5O3/c1-18-29(20(3)38-34-18)24-12-25-23(13-27(24)37-16-21-10-11-31-14-21)30-26(15-32-25)33-28(17-36-4)35(30)19(2)22-8-6-5-7-9-22/h5-9,12-13,15,19,21,31H,10-11,14,16-17H2,1-4H3/t19-,21+/m1/s1
InChI key
ZORLJXWXFABTPZ-CTNGQTDRSA-N
생화학적/생리학적 작용
GSK778 (iBET-BD1) is a potent and highly selective inhibitor of bromodomain BD1 of BRD2, BDR3, BRD4, BRDT. GSK778 (iBET-BD1) potently inhibits numerous cancer cells proliferation, inducing cell cycle arrest and apoptosis.
Potent and highly selective inhibitor of bromodomain BD1 of BRD2, BDR3, BRD4, BRDT
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.