SML3147
GSK046
≥98% (HPLC)
동의어(들):
iBET-BD2, 4-acetamido-3-fluoro-N-(trans-4-hydroxycyclohexyl)-5-[(1S)-1-phenylethoxy]benzamide; 4-Acetamido-3-fluoro-N-((1R,4S)-4-hydroxycyclohexyl)-5-((S)-1-phenylethoxy)benzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H27FN2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
414.47
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(N[C@H]1CC[C@H](O)CC1)C2=CC(F)=C(NC(C)=O)C(O[C@H](C3=CC=CC=C3)C)=C2
InChI
1S/C23H27FN2O4/c1-14(16-6-4-3-5-7-16)30-21-13-17(12-20(24)22(21)25-15(2)27)23(29)26-18-8-10-19(28)11-9-18/h3-7,12-14,18-19,28H,8-11H2,1-2H3,(H,25,27)(H,26,29)/t14-,18-,19-/m0/s1
InChI key
FRBRZGLUFOZRGD-JVPBZIDWSA-N
일반 설명
GSK046 is an orally bioavailable small molecule. Its structure contains a poly-substituted phenyl ring in the center. GSK046 reduces immuno-inflammation by inhibiting the production of monocyte chemoattractant protein 1 (MCP-1), a chemokine involved in the regulation of macrophage activation.
생화학적/생리학적 작용
potent and highly selective inhibitor of bromodomain BD2 of BRD2, BDR3, BRD4, BRDT
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.