생화학적/생리학적 작용
Negative control for SGC-UBD253 a chemical probe for the ubiquitin binding domain (UBD) of HDAC6
SGC-UBD253N is a closely related negative control (KD = 32 µM) for SGC-UBD253 a chemical probe for the ubiquitin binding domain (UBD) of HDAC6.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.