SML3188
Isavuconazonium sulfate
≥95% (HPLC)
동의어(들):
(2-{[(1-{1-[(2R,3R)-3-[4-(4-cyanophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-2-(2,5-difluorophenyl)-2-hydroxybutyl]-1H-1,2,4-triazol-4-ium-4-yl}ethoxy)carbonyl](methyl)amino}pyridin-3-yl)methyl N-methylglycinate hydrogen sulfate, BAL 8557-002, BAL8557
분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=S(O)([O-])=O.N#CC(C=C1)=CC=C1C2=CSC([C@H](C)[C@](O)(CN3C=[N+](C(C)OC(N(C)C4=NC=CC=C4COC(CNC)=O)=O)C=N3)C5=CC(F)=CC=C5F)=N2
InChI
1S/C35H35F2N8O5S.H2O4S/c1-22(33-42-30(18-51-33)25-9-7-24(15-38)8-10-25)35(48,28-14-27(36)11-12-29(28)37)19-45-21-44(20-41-45)23(2)50-34(47)43(4)32-26(6-5-13-40-32)17-49-31(46)16-39-3;1-5(2,3)4/h5-14,18,20-23,39,48H,16-17,19H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1/t22-,23?,35+;/m0./s1
InChI key
LWXUIUUOMSMZKJ-KLFWAVJMSA-M
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.