SML3180
PZ15227
≥98% (HPLC)
동의어(들):
4-[4-[[2-(4-Chlorophenyl)-5,5-dimethyl-1-cyclohexen-1-yl]methyl]-1-piperazinyl]-N-[[4-[[(1R)-3-[4-[4-[4-[[2-[2-[[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]amino]ethoxy]ethoxy]methyl]-1H-1,2,3-triazol-1-yl]-1-oxobutyl]-1-piperazinyl]-1-[(phenylthio)methyl]propyl]amino]-3-[(trifluoromethyl)sulfonyl]phenyl]sulfonyl]benzamide, PZ 15227
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1(C)CCC(C2=CC=C(Cl)C=C2)=C(CN3CCN(C4=CC=C(C(NS(C5=CC=C(N[C@@H](CSC6=CC=CC=C6)CCN7CCN(C(CCCN8C=C(COCCOCCNC9=C%10C(C(N(C%11CCC(NC%11=O)=O)C%10=O)=O)=CC=C9)N=N8)=O)CC7)C(S(C(F)(F)F)(=O)=O)=C5)(=O)=O)=O)C=C4)CC3)C1
InChI
1S/C71H82ClF3N12O12S3/c1-70(2)27-25-57(48-13-17-51(72)18-14-48)50(43-70)44-83-33-35-84(36-34-83)54-19-15-49(16-20-54)66(90)80-102(96,97)56-21-22-59(62(42-56)101(94,95)71(73,74)75)77-52(47-100-55-8-4-3-5-9-55)26-30-82-31-37-85(38-32-82)64(89)12-7-29-86-45-
InChI key
OWEARFNXBBNNKR-ADXOFTSBSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.