주요 문서
SML2736
Sigma-Aldrich
NPBA
≥98% (HPLC)
동의어(들):
N-(2-((4-nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl)amino)ethyl)benzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H14F3N3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
353.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
생화학적/생리학적 작용
NPBA is a potent and selective agonist (activator) of potassium K2P channel TASK-3 (KCNK9).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Fuyun Tian et al.
Molecular pharmacology, 96(1), 26-35 (2019-04-25)
The TASK-3 channel is a member of the K2P family that is important for the maintenance of the resting membrane potential. Previous studies have demonstrated that the TASK-3 channel is involved in several physiologic and pathologic processes, including sleep/wake control