SML2148
Sulfo-N-succinimidyl Oleate sodium
≥95% (HPLC)
동의어(들):
(Z)-1-(oleoyloxy)-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulfonic acid, sodium salt, (Z)-2,5-Dioxo-1-[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]-3-pyrrolidinesulfonic acid, sodium salt, 2,5-Dioxo-1-[[(9Z)-1-oxo-9-octadecenyl]oxy]-3-pyrrolidinesulfonic acid, sodium salt, SSO sodium salt, Sulfosuccinimidyl oleate sodium
About This Item
추천 제품
분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
under inert gas
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC(ON1C(C(CC1=O)S([O-])(=O)=O)=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C22H37NO7S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(25)30-23-20(24)18-19(22(23)26)31(27,28)29;/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3,(H,27,28,29);
InChI key
IENDXPSKPJDQKO-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객