주요 문서
SML3387
Sigma-Aldrich
Rilpivirine
≥98% (HPLC)
동의어(들):
4-[[4-[[4-[(1E)-2-Cyanoethenyl]-2,6-dimethylphenyl]amino]-2-pyrimidinyl]amino]benzonitrile, R 278474, TMC 278
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H18N6
CAS Number:
Molecular Weight:
366.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
51111800
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1=CC(=CC(=C1NC2=NC(=NC=C2)NC3=CC=C(C=C3)C#N)C)/C=C/C#N
InChI
1S/C22H18N6/c1-15-12-18(4-3-10-23)13-16(2)21(15)27-20-9-11-25-22(28-20)26-19-7-5-17(14-24)6-8-19/h3-9,11-13H,1-2H3,(H2,25,26,27,28)/b4-3+
InChI key
YIBOMRUWOWDFLG-ONEGZZNKSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI); anti-retroviral
Rilpivirine is a next generation nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI), It has been shown to be active against many HIV strains with mutations that confer resistance to the first-generation NNRTIs.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)