SML2019
DS44170716
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(3aR,4S,9bS)-rel-8-bromo-3a,4,5,9b-tetrahydro-4-(4-methylphenyl)-3H-cyclopenta[c]quinoline-6-carboxylic acid, 8-Bromo-3a,4,5,9b-tetrahydro-4-(4-methylphenyl)-3H-cyclopenta[c]quinoline-6-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H18BrNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
384.27
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
2-8°C
생화학적/생리학적 작용
DS44170716 is an inhibitor of Ca2+-induced mitochondrial permeability transition. It has a different mechanism of action from cyclosporin A that is not dependent on PPIF, a peptidyl-prolyl cis-trans isomerase associated with the mitochondrial permeability transition pore (MPTP). Instead DS44170716 blocks Ca2+ flux into the mitochondria by decreasing mitochondrial membrane potential and inhibits enzyme activities of mitochondrial respiratory chain complex III, IV and V. It showed a similar potent protective effect against Ca2+-induced death in human liver cells as Cyclosporin A.
Inhibitor of Ca2+-induced mitochondrial permeability transition
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.