SML3438
NDI-091143
≥90% (HPLC)
동의어(들):
3-Chloro-5-[[(4,6-difluoro[1,1′-biphenyl]-3-yl)amino]sulfonyl]-4-hydroxy-benzoic acid, methyl ester, Methyl 3-chloro-5-[(2,4-difluoro-5-phenylphenyl) sulfamoyl]-4-hydroxybenzoate, NDI 091143, NDI091143
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H14ClF2NO5S
CAS Number:
Molecular Weight:
453.84
MDL number:
UNSPSC 코드:
51111800
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥90% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
Fc1c(cc(c(c1)F)c3ccccc3)N[S](=O)(=O)c2c(c(cc(c2)C(=O)OC)Cl)O
InChI
1S/C20H14ClF2NO5S/c1-29-20(26)12-7-14(21)19(25)18(8-12)30(27,28)24-17-9-13(15(22)10-16(17)23)11-5-3-2-4-6-11/h2-10,24-25H,1H3
InChI key
YSTSHUWHIDBZAK-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Highly potent, allosteric ATP-citrate lyase inhibitor.
NDI-091143 is a highly potent, allosteric ATP-citrate lyase inhibitor (human ACLY IC50 = 4.8 nM by coupled enzyme assay with 85 μM citrate; IC50 = 2.1 nM by ADP-Glo assay) that indirectly disrupts citrate binding (Ki = 7 nM) by targeting an adjacent hydrophobic site (kon = 1.02 x 10^6/M/s, koff = 0.0019/s).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.