SML0912
SB 674042
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(2S)- 1-[[5-(2-Fluorophenyl)-2-methyl-4-thiazolyl]carbonyl]-2-[(5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)methyl]-pyrrolidine (9CI), (S)-1-[5-[2-Fluorophenyl]-2-methylthiazol-4-yl]-1-[2-[[5-phenyl-[1,3,4]oxadiazol-2-yl]methyl]pyrrolidin-1-yl]methanone, SB-674042
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Fc1c(cccc1)c2[s]c(nc2C(=O)N3[C@@H](CCC3)Cc4nnc([o]4)c5ccccc5)C
InChI
1S/C24H21FN4O2S/c1-15-26-21(22(32-15)18-11-5-6-12-19(18)25)24(30)29-13-7-10-17(29)14-20-27-28-23(31-20)16-8-3-2-4-9-16/h2-6,8-9,11-12,17H,7,10,13-14H2,1H3/t17-/m0/s1
InChI key
HYBZWVLPALMACV-KRWDZBQOSA-N
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.