분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
H2O: 5 mg/mL (clear solution)
저장 온도
room temp
SMILES string
Cl.Cl.COc1ccc(cc1)-c2cc(C(O)C3CCCCN3)c4ccccc4n2
InChI
1S/C22H24N2O2.2ClH/c1-26-16-11-9-15(10-12-16)21-14-18(17-6-2-3-7-19(17)24-21)22(25)20-8-4-5-13-23-20;;/h2-3,6-7,9-12,14,20,22-23,25H,4-5,8,13H2,1H3;2*1H
InChI key
WGWOQHWZXLGPNG-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
NSC23925 is a specific Pgp1 inhibitor. It reverses MDR1 (Pgp1) but does not inhibit MRP or BCRP-mediated MDR. NSC23925 itself is not a substrate of Pgp1 but stimulates ATPase activity of Pgp, directly inhibiting the function of Pgp1 in a dose-dependent manner without altering the total expression level of Pgp1.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.