생물학적 소스
plant
분석
≥90% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
분자량
422.51
solubility
water: slightly soluble
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
O1[C@@H](CC(=O)c3c1cc(cc3O)O)c2cc(c(c(c2)CC=C(C)C)OC)CC=C(C)C
InChI
1S/C26H30O5/c1-15(2)6-8-17-10-19(11-18(26(17)30-5)9-7-16(3)4)23-14-22(29)25-21(28)12-20(27)13-24(25)31-23/h6-7,10-13,23,27-28H,8-9,14H2,1-5H3/t23-/m0/s1
InChI key
JHEBMTRMMJXPTM-QHCPKHFHSA-N
일반 설명
4′-O-Methylabyssinone V, a prenylated flavonone, is a natural product commonly found in plants of Erythrina species. It has shown antioxidant, anti-inflammatory, antimicrobial, and anticancer properties.
애플리케이션
It is a natural product derived from plant source that finds application in compound screening libraries, metabolomics, phytochemical and biochemical research.
특징 및 장점
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
기타 정보
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.