주요 문서
SMB00428
Sigma-Aldrich
Resibufogenin
≥98% (HPLC)
동의어(들):
14,15-β-epoxy-3-β-hydroxy-5-β-bufa-20,22-dienolide, Bufogenin, RBG, Recibufogenin, Respigon
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H32O4
CAS Number:
Molecular Weight:
384.51
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@@]12[C@@]3(O[C@@H]3C[C@@H]2C4=COC(C=C4)=O)[C@]5([H])CC[C@]6([H])C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@@]5([H])CC1
InChI
1S/C24H32O4/c1-22-9-7-16(25)11-15(22)4-5-18-17(22)8-10-23(2)19(12-20-24(18,23)28-20)14-3-6-21(26)27-13-14/h3,6,13,15-20,25H,4-5,7-12H2,1-2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,20-,22+,23-,24-/m1/s1
InChI key
ATLJNLYIJOCWJE-CWMZOUAVSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Resibufogenin is isolated from the skin venom of the Asiatic toad (Bufo gargarizans) known as Chan su in Traditional Chinese Medicine.
생화학적/생리학적 작용
Resibufogenin is a specific sodium/potassium-ATPase protein (Na+/K+-ATPase) inhibitor.
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)