SMB00287
Formycin A
from Streptomyces kaniharaensis, ≥98% (HPLC)
동의어(들):
1-C-(7-Amino-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-3-yl)-1,4-anhydro-(1S)-D-Ribitol, 7-Amino-3-(β-D-ribofuranosyl)-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine, 8-Aza-9-deazaadenosine, Formycin, NSC 102811
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
Streptomyces kaniharaensis
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
색상
white to off-white
solubility
DMSO: soluble 1 mg/mL
H2O: soluble 3 mg/mL
항생제 활성 스펙트럼
viruses (Antiretroviral)
동작 모드
enzyme | inhibits
저장 온도
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI key
OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
유전자 정보
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)