주요 문서
SMB00230
Sigma-Aldrich
Hainanmurpanin
≥95% (LC/MS-ELSD)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H18O6
CAS Number:
Molecular Weight:
318.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1C(OC(C)=O)C(=O)C(C)C
InChI
1S/C17H18O6/c1-9(2)15(20)17(22-10(3)18)14-12(21-4)7-5-11-6-8-13(19)23-16(11)14/h5-9,17H,1-4H3
InChI key
VLHOVPZUSXEINR-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)