About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H32O3
CAS Number:
Molecular Weight:
320.47
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
추천 제품
분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@H](CC[C@H]1C(C)=CC(=O)C2C(C)(C)CCC[C@]12C)CC(O)=O
InChI
1S/C20H32O3/c1-13(11-17(22)23)7-8-15-14(2)12-16(21)18-19(3,4)9-6-10-20(15,18)5/h12-13,15,18H,6-11H2,1-5H3,(H,22,23)/t13-,15+,18?,20-/m1/s1
InChI key
JJGYRVZPUJUFTR-KZTQZPKCSA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)