Key Documents
SMB00159
Sigma-Aldrich
6′-(p-Hydroxybenzoyl)mussaenosidic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H28O12
CAS Number:
Molecular Weight:
496.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
형태
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]1[C@@H](OC=C2C(O)=O)O[C@@H]3O[C@H](COC(=O)c4ccc(O)cc4)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C23H28O12/c1-23(31)7-6-12-13(19(28)29)8-33-21(15(12)23)35-22-18(27)17(26)16(25)14(34-22)9-32-20(30)10-2-4-11(24)5-3-10/h2-5,8,12,14-18,21-22,24-27,31H,6-7,9H2,1H3,(H,28,29)/t12-,14-,15-,16-,17+,18-,21+,22+,23+/m1/s1
InChI key
IUXOFSAPFXGQID-KLZCBZFCSA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable