분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(=O)OC[C@@H](O)C[C@@H](O)CCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C19H36O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18(21)15-19(22)16-23-17(2)20/h3,18-19,21-22H,1,4-16H2,2H3/t18-,19-/m0/s1
InChI key
NLBYRERHXBTBBR-OALUTQOASA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)