Key Documents
SMB00148
Sigma-Aldrich
Elaterinide
≥95% (LC/MS-ELSD)
동의어(들):
2-β-glucopyranoside, Colocynthin, Coloside A, Cueg, Elaterin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C38H54O13
CAS Number:
Molecular Weight:
718.83
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
형태
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(=O)OC(C)(C)\C=C\C(=O)[C@](C)(O)[C@H]1[C@H](O)C[C@@]2(C)[C@@H]3CC=C4[C@@H](C=C(O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)C4(C)C)[C@]3(C)C(=O)C[C@]12C
InChI
1S/C38H54O13/c1-18(40)51-33(2,3)13-12-25(42)38(9,48)30-21(41)15-35(6)24-11-10-19-20(37(24,8)26(43)16-36(30,35)7)14-22(31(47)34(19,4)5)49-32-29(46)28(45)27(44)23(17-39)50-32/h10,12-14,20-21,23-24,27-30,32,39,41,44-46,48H,11,15-17H2,1-9H3/b13-12+/t20-,21-,23-,24+,27-,28+,29-,30+,32-,35+,36-,37+,38+/m1/s1
InChI key
QKEJRKXVLGOJMB-YYBMGDPWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Natural product derived from plant source.
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable