주요 문서
SMB00044
Sigma-Aldrich
Homononactinic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H20O4
CAS Number:
Molecular Weight:
216.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCC(O)CC1CCC(O1)C(C)C(O)=O
InChI
1S/C11H20O4/c1-3-8(12)6-9-4-5-10(15-9)7(2)11(13)14/h7-10,12H,3-6H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
HTCUURQJNZBKIA-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Natural product derived from fungal source.
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)