제품명
Anti-alpha + beta Synuclein Antibody, clone 9E9X5, Rabbit Monoclonal,
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
9E9X5, monoclonal
양식
liquid
분자량
18 kDa
종 반응성
human, rat, rat
농도
1.35 mg/mL
기술
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
MDVFMKGLSKAKEGVVAAAEKTKQGVAEAAGKTKEGVLYVGSKTKEGVVHGVATVAEKTKEQVTNVGGAVVTGVTAVAQKTVEGAGSIAAATGFVKKDQL
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SNCA(6620) , SNCB(6622)
일반 설명
Alpha-synuclein is a member of the synuclein family, which also includes beta- and gamma-synuclein. Synucleins are abundantly expressed in the brain and alpha- and beta-synuclein inhibit phospholipase D2 selectively. SNCA may serve to integrate presynaptic signaling and membrane trafficking. Defects in SNCA have been implicated in the pathogenesis of Parkinson disease. SNCA peptides are a major component of amyloid plaques in the brains of patients with Alzheimer's disease. Alternatively spliced transcripts encoding different isoforms have been identified for this gene. [provided by RefSeq, Feb 2016]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human alpha + beta Synuclein (P37840).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB, IF/ICC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.