material
colorless
클론
3J4G7, monoclonal
양식
liquid
종 반응성
human
농도
1.191 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
색상
colorless
동형
IgG
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CLDN18.2(51208)
일반 설명
This gene encodes a member of the claudin family. Claudins are integral membrane proteins and components of tight junction strands. Tight junction strands serve as a physical barrier to prevent solutes and water from passing freely through the paracellular space between epithelial or endothelial cell sheets, and also play critical roles in maintaining cell polarity and signal transductions. This gene is upregulated in patients with ulcerative colitis and highly overexpressed in infiltrating ductal adenocarcinomas. PKC/MAPK/AP-1 (protein kinase C/mitogen-activated protein kinase/activator protein-1) dependent pathway regulates the expression of this gene in gastric cells. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified.
면역원
A synthetic peptide of human CLDN18.2.
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
IHC
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.