주요 문서
Z542962
Ace O-rings, Viton®
I.D. 63.1 mm, wall size 3.5 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
포장
pkg of 3 ea
제조업체/상표
Ace Glass 785575
I.D.
63.1 mm
벽 크기
3.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)