SAB4300150
Anti-phospho-PPP1R1B (pThr75) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
동의어(들):
Anti-DARPP-32 antibody produced in rabbit, Anti-DARPP32 antibody produced in rabbit, Anti-FLJ20940 antibody produced in rabbit, Anti-protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 1B antibody produced in rabbit
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
~32 kDa
종 반응성
mouse, rat, human
농도
1 mg/mL
기술
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
동형
IgG
면역원 서열
(A-Y-TP-P-P)
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pThr75)
유전자 정보
human ... PPP1R1B(84152)
면역원
Peptide sequence around phosphorylation site of threonine 75 (A-Y-T(p)-P-P), according to the protein PPP1R1B.
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
표적 설명
Inhibitor of protein-phosphatase 1.
물리적 형태
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4300150-100UG | 4061831496109 |