SAB4200565
Monoclonal Anti-ZFP36/TTP antibody produced in mouse
clone TTP6, tissue culture supernatant
동의어(들):
Anti-G0/G1 switch regulatory protein 24, Anti-G0S24, Anti-Growth factor-inducible nuclear protein NUP475, Anti-NUP475, Anti-RNF162A, Anti-TIS11, Anti-TIS11A, Anti-Zinc finger protein 36 homolog, Anti-tristetraprolin, Anti-zinc finger protein 36, C3H type, homolog (mouse), Anti-zinc finger protein, C3H type, 36 homolog (mouse)
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
tissue culture supernatant
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
TTP6, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~45 kDa
종 반응성
mouse, bovine, rat, dog, human, monkey
기술
western blot: 1:4,000-1:8,000 using extracts of HepG2 cells.
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ZFP36(7538)
일반 설명
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.