SAB4200541
Anti-ADAR1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
동의어(들):
Anti-136 kDa double-stranded RNA-binding protein, Anti-DRADA, Anti-DSH, Anti-G1P1, Anti-IFI-4, Anti-IFI4, Anti-K88DSRBP, Anti-P136, Anti-adenosine deaminase acting on RNA 1-A, Anti-adenosine deaminase, RNA-specific, Anti-double-stranded RNA-specific adenosine deaminase, Anti-interferon-induced protein 4
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~110 kDa
종 반응성
human
농도
~1.0 mg/mL
기술
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using lysates of human HepG2 or HEK-293T cells.
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HepG2 cells.
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of human HEK-293T cells.
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
bovine ... ADAR(505134)
human ... ADAR(103)
mouse ... Adar(56417)
rat ... Adar(81635)
일반 설명
면역원
애플리케이션
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable