결합
peroxidase conjugate
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
34 kDa
종 반응성(상동성에 의해 예측)
horse, mouse, bovine, rabbit, human, guinea pig, canine, pig
농도
0.5 mg/mL
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SRRM2(23524)
일반 설명
SRRM2 is involved in pre-mRNA splicing. It may function at or prior to the first catalytic step of splicing at the catalytic center of the spliceosome and may do so by stabilizing the catalytic center or the position of the RNA substrate. It binds to RNA.
면역원
Synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Human SRRM2
서열
Synthetic peptide located within the following region: DKKEKSATRPSPSPERSSTGPEPPAPTPLLAERHGGSPQPLATTPLSQEP
물리적 형태
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.