주요 문서
T1068
Pharmed L/S tubing
size 18
동의어(들):
Saint Gobain AY242022, Peristaltic Pump Tubing
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105108
NACRES:
NB.35
포장
pack of 25 feet
제조업체/상표
Tygon
I.D.
0.31 in. (7.9 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Tubing for MasterFlex Peristaltic Pumps, PharMed tubing has been specifically formulated for the MasterFlex pump system. Great for tissue and cell work- nontoxic and nonhemolytic. Long service life minimizes risk of fluid exposure; reduces tubing cost and pump downtime.
  • Opaque to UV and visible light to protect light-sensitive fluids
  • Heat sealable, bondable, and formable
  • Extremely low gas permeability
법적 정보
MasterFlex is a trademark of Cole-Parmer Instrument Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)